Merck
G0251
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ ウシ肝臓由来
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
別名:
ウシ肝臓β-グルクロニダーゼ, β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type B-1
形状
solid
比活性
≥1,000,000 units/g solid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ββ-グルクロニダーゼ(GUSB)はリソソーム酵素であり、動物、植物、細菌に見られます。このエキソグリコシダーゼは脾臓、肝臓および腎臓で高い活性を示します。ウシ肝β-グルクロニダーゼ(BLG)は、分子量290 kDaのホモ四量体です。
アプリケーション
β-グルクロニダーゼは、遺伝子発現をモニタリングするためのGUSアッセイにおけるレポーター遺伝子として使用されます。
βウシ肝由来のβ-グルクロニダーゼをβ-グルクロニダーゼ阻害アッセイに使用して、Phyllanthus amarusの抽出物および分離活性成分に対するβ-グルクロニダーゼ阻害作用が研究されています。また、脱グルクロン酸抱合を実施するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ββ-グルクロニダーゼ(GUSB)が欠乏すると、ムコ多糖症タイプVII(MPSVII)を発症し、脳内でのリソソーム貯蔵につながることがあります。GUSBの働きにより、ステロイドホルモンβ-グルクロニドの組織への組み込みが可能です。
β-グルクロニダーゼは、複合炭水化物の分解を触媒します。ヒトでは、これは抱合ビリルビンを非抱合体に変換し、ビリルビンを再吸収に適したものにします。
単位の定義
SIGMA 1ユニットまたは改変Fishman 1ユニットは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0251-CP:
G0251-100KU:
G0251-VAR:
G0251-5MU:
G0251-500KU:
G0251-1MU:
G0251-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A D Fraser
Journal of analytical toxicology, 11(6), 263-266 (1987-11-01)
Alprazolam (Xanax) and triazolam (Halcion) are relatively new triazolobenzodiazepines that are anxiolytic and hypnotic. This study assesses the reactivity of these drugs and their major metabolites in the EMIT d.a.u. benzodiazepine metabolite assay. Analytical standards of drugs and metabolites and
P Jakobsen et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 33(2), 89-92 (1981-02-01)
Sulphinpyrazone is an antiplatelet in vivo and in vitro. Two active metabolites, a sulphide (S) and a hydroxylated sulphide (S-OH) have been identified in rabbit and human plasma and a selective and sensitive g.c.-m.s.-method for quantitative determination of the sulphide
Uzma Salar et al.
European journal of medicinal chemistry, 125, 1289-1299 (2016-11-26)
Current study is based on the biology-oriented drug synthesis (BIODS) of 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl aryl carboxylate derivatives 1-26, by treating metronidazole with different aryl and hetero-aryl carboxylic acids in the presence of 1,1'-carbonyl diimidazole (CDI) as a coupling agent. Structures of all
beta-Glucuronidase Inhibitory Effect of Phenolic Constituents from Phyllanthus amarus.
Joshi CS and Sanmuga Priya E
Pharmaceutical biology, 45(5), 363-365 (2007)
Chloé Hugbart et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 66, 104842-104842 (2020-04-14)
Ethanol is the most frequently psychoactive substance used in the world, leading to major public health problems with several millions of deaths attributed to alcohol consumption each year. Metabolism of ethanol occurs mainly in the liver via the predominant oxidative
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.