G8132
β-グルクロニダーゼ カサガイ(Patella vulgata)由来
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
サイズを選択してください
¥12,400
サイズを選択してください
About This Item
¥12,400
おすすめの製品
アプリケーション
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、 6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するためには、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
品質
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8132-1MU:
G8132-500KU:
G8132-2MU:
G8132-BULK:
G8132-100KU:
G8132-VAR:
G8132-5X1MU:
G8132-250KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.