SRE0037
β-Glucuronidase from abalone
aqueous solution, β-glucuronidase ≥100,000 units/mL
サイズを選択してください
¥29,100
サイズを選択してください
About This Item
¥29,100
おすすめの製品
アプリケーション
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine.
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0037-BULK:
SRE0037-25ML:
SRE0037-10ML:
SRE0037-VAR:
SRE0037-50ML:
SE-0037-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.