アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
密度
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
InChI Key
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
257478-VAR:
257478-250G:
257478-25G:
257478-5G:
257478-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック