73677
4-ニトロフェニル β-D-グルクロニド
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
別名:
4-ニトロフェニル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, PNPG
About This Item
おすすめの製品
製品名
4-ニトロフェニル β-D-グルクロニド, ≥99.0% (TLC)
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
不純物
≤0.05% free 4-nitrophenol
≤7% water
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
適合性
suitable as substrate for β-glucuronidase test
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI Key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73677-BULK:
73677-250MG:
73677-VAR:
73677-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック