サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥12,400 |
この商品について
¥12,400
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian cells
mammalian tissue
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
溶解質を微量遠心チューブのシリカ膜に通した時、エタノールを添加するとRNAが結合します。汚染物質を洗浄除去後、RNAを50~100 µLの溶出液に溶出させます。最大150 µgの全RNAを30分未満で単離することができます。
微量のDNA汚染物質をすべて除去することが必要な場合は、さらにDNアーゼIで処理することをお勧めします。DNアーゼI消化は、オンカラムDNアーゼI消化セット(DNASE10およびDNASE70)を用いジーンエリュート バインディングカラムにRNAが結合している間に行うことができます。別法として、汚染DNAをより厳密に除去するため、RNA最終調製物を増幅グレードのDNアーゼI(AMPD1)で処理することができます。
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- 107個の細胞または40 mgの組織からtotal RNAを精製。
- 高純度の濃縮されたtotal RNAを1 prepあたり最大150 μg精製。
- わずか100個の細胞からもRNAを回収。
- 簡単かつ効率的 : 30分で12~18サンプルを処理。
- 陰イオン交換による自然滴下より短時間で精製可能。
- レジンや磁気スラリ-などの面倒な操作が不要。
- 主要他社製品に比べキットあたりの精製量が40%多い。
- 1回の調製で最大150 µgの純粋で高濃度の全RNAが得られます
- 1回の調製で最大107個の細胞または40 mgの組織から全RNAを精製します
- わずか100個の細胞からRNAを回収します
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 10 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| input mammalian cells | input mammalian tissue | input mammalian tissue | input mammalian cells |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <40 min kit run time, sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ 哺乳動物用total RNAミニプレップキット
キットの構成要素は別途購入可能です。
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Heart
supp_hazards
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan