スキップする
RTN70
GenElute 哺乳動物用total RNAミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 70 purifications
別名:
GenElute哺乳動物 RNAキット, Gen Elute
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
在庫from市川市大町368
¥54,700
この商品について
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
¥54,700
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian tissue
mammalian cells
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
シグマのジーンエリュート哺乳動物用全RNAミニプレップキットは、哺乳類の細胞および組織から全RNAを単離する簡単、迅速でコスト効果のある方法を提供します。細胞、組織、および線維組織にはプロトコルが提供されます。これらのプロトコルは細胞の溶解および崩壊条件で異なります。RNAがジーンエリュート バインディングカラム(Binding Column)に結合すると、精製手順はすべての出発材料について同一になります。線維組織の場合、効果的な細胞崩壊を確保するためこのキットをプロティナーゼK(カタログ番号P4850)と併せて使用してください。このキットは、シリカ系システムの長所をマイクロスピンフォーマットと結び付けます。そのため、塩化セシウム勾配、アルコール沈殿、およびフェノールやクロロホルムなどの有害な有機化合物の必要性が排除されます。細胞または組織はグアニジンチオシアネートを含有する緩衝液に溶解、均一化するので、高分子の完全な変性とRNアーゼの失活が確保されます。
溶解質を微量遠心チューブのシリカ膜に通した時、エタノールを添加するとRNAが結合します。汚染物質を洗浄除去後、RNAを50~100 µLの溶出液に溶出させます。最大150 µgの全RNAを30分未満で単離することができます。
微量のDNA汚染物質をすべて除去することが必要な場合は、さらにDNアーゼIで処理することをお勧めします。DNアーゼI消化は、オンカラムDNアーゼI消化セット(DNASE10およびDNASE70)を用いジーンエリュート バインディングカラムにRNAが結合している間に行うことができます。別法として、汚染DNAをより厳密に除去するため、RNA最終調製物を増幅グレードのDNアーゼI(AMPD1)で処理することができます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA 抽出実験において標準的に使用されるフェノールやクロロホルムと比べて、より安全な化合物です。
Application
精製RNAは、逆転写とPCR、標識化とマイクロアレイ分析、およびその他の一般的な用途に使用できる状態になっています。tRNA、5S rRNA、および5.8S rRNAなどの200ヌクレオチドより短いRNAはこのキットで使用される条件下では効率的に回収されません。
GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kitは、全RNAの単離に使用されています:
  • 急速凍結したラット脳の視索前野から
  • Mytilus trossulus(イガイ)の生殖腺を含む外套組織の中央部から
  • ネズミの肝臓から
Biochem/physiol Actions
グアニジンチオシアネ-トと2-メルカプトエタノ-ル中でサンプルを溶解・ホモジナイズし、RNAをリリ-スしてリボヌクレア-ゼを失活させます。濾過カラムを通してライセ-トを遠心し、細胞残渣を除去してDNAを切断します。次に、ろ液を高結合シリカカラムにアプライしてtotal RNAを結合させた後、洗浄と溶出を行います。100 μLの水で1 prepあたり最高150 μgのtotal RNAを回収できます。精製したRNAはノ-ザンブロット(Fig. 1)、RT-PCR(Fig. 2)、その他の一般的な用途にそのまま使用できます。
ジーンエリュート哺乳動物用全RNAミニプレップキットは、シリカ膜技術を使いやすいスピンカラムフォーマットと組み合わせ、仔品質の全RNAを調製する迅速結合、洗浄、溶出方法です。
Features and Benefits
  • 107個の細胞または40 mgの組織からtotal RNAを精製。
  • 高純度の濃縮されたtotal RNAを1 prepあたり最大150 μg精製。
  • わずか100個の細胞からもRNAを回収。
  • 簡単かつ効率的 : 30分で12~18サンプルを処理。
  • 陰イオン交換による自然滴下より短時間で精製可能。
  • レジンや磁気スラリ-などの面倒な操作が不要。
  • 主要他社製品に比べキットあたりの精製量が40%多い。
  • 1回の調製で最大150 µgの純粋で高濃度の全RNAが得られます
  • 1回の調製で最大107個の細胞または40 mgの組織から全RNAを精製します
  • わずか100個の細胞からRNAを回収します
Other Notes
GenElute Mammalian Total RNA Purification Kitはシリカメンブレンテクノロジ-と、高品質total RNAを結合・洗浄・溶出する迅速で簡便なスピンカラムフォ-マットを組み合わせた方法をです。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/totalrnaをご覧ください。
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RTN350DMN10RTN10
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian tissue
mammalian cells
input
mammalian tissue
mammalian cells
input
-
input
mammalian cells
mammalian tissue
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
test parameters
-
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
, Aligned
Still not finding the right product?
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
supp_hazards
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)