¥156,000
出荷予定日2025年3月28日
おすすめの製品
詳細
a mechanical homogenizer. RNase is eliminated during a 10 minute proteinase K digestion. Sodium chloride is added, and polyadenylated RNA is captured on oligo(dT) polystyrene beads during a 10 minute incubation. For further enrichment, RNA may be released from the beads into fresh lysis solution and recaptured with the original beads. After 3 washes in a spin column, purified mRNA is eluted in 100 μl of 10 mM Tris-HCl, pH 7.4.
アプリケーション
特徴および利点
- mRNAは10分でoligo(dT)ポリスチレンビ-ズに結合し(Fig. 1)、混和や振盪は不要です。
- total RNAからは40分(Fig. 2)、細胞および組織からは60分(Fig. 3)でPoly (A)+ mRNAを精製します。
- Oligo(dT)ポリスチレンビ-ズを用いているので洗浄回数を減らせます。
法的情報
キットの構成要素のみ
- Collection tube 70 ea
- Elution solution 10 mL
- Filtration columns with tubes 70 ea
- Lysis solution 120 mL
- 5 M NaCl 8 mL
- Oligo(dT)-polystyrene beads 2 mL
- Proteinase K 25 mg
- Spin columns with tubes 70 ea
- 40% Glycerol solution 3 mL
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.