The principal of this kit is based on chemical binding and elution rather than size exclusion. To recover more of the small-sized RNA, an increase the amount of Binding Solution is suggested, however some small RNA molecules, including microRNA, siRNA, tRNA, and 5S rRNA, are not efficiently recovered. To maximize the recovery of small RNAs, refer to Protocol A on page 5 of the user guide – link provided below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/324/136/spectrumrnakitug-ms.pdf
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥66,500 |
この商品について
usage
sufficient for 50 purifications
Quality Segment
sustainability
Sustainability features
technique(s)
RNA purification: suitable
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
storage temp.
15-25°C
General description
液体窒素中で組織を粉末状にすりつぶした後、細胞を溶解し、内在するRNAから細胞細片を物理的および化学的に分離します。続いて、カラムが支持するシリカ基質にRNAを結合させ、残った夾雑物を数回の洗浄ステップで除去します。
全RNAをカラムから溶出し、ノーザン・ブロット、RT-PCR、qRT-PCRなどの代表的な用途に使用します。
Application
Features and Benefits
- 1回の調製で濃縮された純粋なRNAが最大60 μg得られます
- 効率的なプロトコールによって30分以内にRNAを精製できます
- 困難な植物組織の研究に特化した設計
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 50 purifications | description sufficient for 250 purifications | description sufficient for 10 purifications | description Suitable for any plant species or tissue |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) protein extraction: suitable |
| usage sufficient for 50 purifications | usage sufficient for 250 purifications | usage sufficient for 10 purifications | usage - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category , Aligned | greener alternative category - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C |
| greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spectrum™ Plant Total RNA Kit
キットの構成要素のみ
- Binding Solution
- Lysis Solution
- Wash Solution 1
キットの構成要素は別途購入可能です。
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標的臓器
Liver,Heart
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
-
Which is the exclusion size for RNAs purified with this kit ? I am wondering in the retention size of small RNAs
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What composition of your elution buffer (E8024-50ml) in plant total RNA kit?
1 回答-
The composition of this product is considered proprietary.
役に立ちましたか?
-
-
Is it suitable for use with chestnut samples?
Is it suitable for use with chestnut samples?
1 回答-
The kit has been utilized for chestnut samples, as reported in the following paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4615883/
役に立ちましたか?
-
-
We need to know the elution buffer composition for downstream quantification and sequencing. What solution can be used besides the original elution buffer that can have the same proprerties to be used as a blank?
1 回答-
A suitable solution would be molecular biology-grade water or nuclease-free water. These types of water are typically free of contaminants and nucleases, making them ideal for use as a blank solution in downstream quantification and sequencing experiments.