Merck
D9628
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニン
≥98% (TLC)
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-L-アラニン, L-3-ヒドロキシチロシン, L-DOPA, レボドパ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
197.19
Beilstein:
2215169
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
276-278 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メラニン細胞(メラノサイト)を染色するために、3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニンまたはL-DOPAが使用されています。これは、パーキンソン病のDrosophila(ショウジョウバエ)モデルに及ぼす効果を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニンまたはL-DOPAは、血液脳関門を通過するドーパミンの直接的な前駆体の天然異性体です。これは、パーキンソン病の治療に使用され、チロシンヒドロキシラーゼの産物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9628-500MG:
D9628-1G:
D9628-25G:
D9628-BULK:
D9628-5G:
D9628-250MG:
D9628-100G:
D9628-500G:
D9628-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of small-molecule amyloid modulators on a Drosophila model of Parkinson?s disease
Malgorzata Pokrzywa
PLoS ONE (2017)
Primary culture of human face skin melanocytes for the study of hyperpigmentation
Cytotechnology, 66(6) (2014)
Alan J. Sinclair, John E. Morley, Bruno Vellas
Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine (2012)
Nicolas Morin et al.
Experimental neurology, 256, 105-116 (2013-01-31)
The treatment of motor symptoms of Parkinson disease (PD) with the dopamine (DA) precursor, l-3,4-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA) introduced 50years ago still remains a very effective medication. However, involuntary movements termed l-DOPA-induced dyskinesias (LID) appear in the vast majority of PD patients
Molly J Crockett et al.
Current biology : CB, 25(14), 1852-1859 (2015-07-07)
An aversion to harming others is a core component of human morality and is disturbed in antisocial behavior. Deficient harm aversion may underlie instrumental and reactive aggression, which both feature in psychopathy. Past work has highlighted monoaminergic influences on aggression