Merck
B7283
Sigma-Aldrich
ベンセラジド 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid, L-aromatic amino acid decarboxylase inhibitor
別名:
DL-セリン 2-(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)ヒドラジド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,300
5 G
¥98,600
¥31,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,300
5 G
¥98,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
293.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥31,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ベンセラジド 塩酸塩, ≥98% (HPLC), solid
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
H2O: 10 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChI Key
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンセラジドは末梢のデカルボキシラーゼ阻害薬です。[1]
アプリケーション
ベンセラジドは以下の用途に用いられています:
  • ドーパ脱炭酸酵素の阻害に[2]
  • ジスキネジアの誘発に[3]
  • 精製細菌TDCに対する試験を行い、細菌性デカルボキシラーゼに対する影響度の評価に[4]
  • マウス治療用の末梢性ドーパ脱炭酸酵素阻害剤として[5]
生物化学的/生理学的作用
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼのインヒビタ-です。
ベンセラジドはin vitroでHK2の酵素活性を阻害することができます。レボドパとともにパーキンソン病の治療に用いられています。 [6]
特徴および利点
本化合物はRocheにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、神経科学研究用製品です。さらに神経科学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B7283-1G:
B7283-5G:
B7283-BULK:
B7283-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
24 - Extrapyramidal movement disorders and spasticity
Waller DG, et al.
Medical Microbiology, 325-336 (2018)
Developmental and evolutionary basis for drought tolerance of the Anopheles gambiae embryo
Goltsev Y, et al.
Developmental Biology, 330(2), 462-470 (2009)
Restoration of the dopamine transporter through cell therapy improves dyskinesia in a rat model of Parkinson?s Disease
Tomas D, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153424-e0153424 (2016)
Benserazide, a dopadecarboxylase inhibitor, suppresses tumor growth by targeting hexokinase 2
Li W, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 36(1), 58-58 (2017)
Diana Matheoud et al.
Nature, 571(7766), 565-569 (2019-07-19)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder with motor symptoms linked to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra compacta. Although the mechanisms that trigger the loss of dopaminergic neurons are unclear, mitochondrial dysfunction and inflammation are thought to
資料
セロトニンは、細胞内に貯蔵され、MAOにより代謝されて、CNS、GI、血小板の機能に影響を及ぼします。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究
質問
  1. What is the recommended storage temperature for Benserazide hydrochloride (Product B7283) after the drug is suspended in water?
    1 回答
    1. Benserazide hydrochloride is soluble in water and should be dissolved in oxygen-free boiled water containing 0.1% sodium metabisulfite or other antioxidants. The solutions decompose on exposure to light and air. Benserazide HCl is a tan, photosensitive solid and should be stored tightly sealed at -4°C, protected from exposure to light. It is not recommended to store the aqueous solution for more than one day.
      Additionally, the product is subject to oxidation, and it is advisable to make solutions fresh daily. The product should be stored, as supplied, at room temperature for up to 1 year, and it should be protected from light.