Merck
G004481
HPLCによるドーパおよびカルビドーパエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4; [B] methanol; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, ≥98% (TLC)
    S-(−)-Carbidopa, ≥98% (TLC), powder
    3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)