Merck
H8502
Sigma-Aldrich
ドーパミン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, neurotransmitter
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチルアミン 塩酸塩, 3,4-ジヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩, 3-ヒドロキシチラミン 塩酸塩, 4-(2-アミノエチル)-1,2-ベンゼンジオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3656720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ドーパミン 塩酸塩,
形状
powder
light tan
mp
248-250 °C (lit.)
溶解性
alcohol: 20 mg/mL
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドーパミン(DA)は、中枢神経系における神経伝達物質として機能します。DAは、アミノ酸であるL-チロシンから作られるカテコールアミンです。また、副腎髄質の小胞におけるホルモンとしても機能し、心拍数や血圧をコントロールします。DAを含む神経の不在は、パーキンソン病と関連があります。ドーパミンは、中枢神経系に存在する黒質のドーパミン作動性ニューロンによって産生され、放出されます。ドーパミンは、運動、行動、学習、報酬、罰、夢、作業、記憶、気分、睡眠、注意、プロラクチン産生の阻害など、いくつかの活動に関与しています。また、ドーパミンは、エピネフリンやノルエピネフリンなどのカテコールアミンの合成の前駆体としても作用します。漏斗下垂体神経路を介したドーパミン濃度の上昇は、統合失調症、幻覚、高揚感、精神病と関連があります。ドーパミンとノルエピネフリンの欠乏は、小児疾患である注意欠陥多動性障害(ADHD)の神経化学的根拠を示しています。
アプリケーション
ドーパミン塩酸塩は以下に使用されています:
  • バナメイエビLitopenaeus vannameiにおける生理的反応の、ドーパミンを介した一過性の調節を調べるため。
  • 淡水巨大エビMacrobrachium rosenbergiiLactococcus garvieaeに対する免疫感受性における、ドーパミンを介した変化を調べるため。
  • パーキンソン病様のハンチントン病‘in vitro’モデルにおけるオートファジー経路の活性化に関連した、ドーパミン誘導酸化ストレスとmHtt(変異ハンチントン)毒性の間の分子関連を調べるため。
  • バイオフィルム期のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌staphylococcus aureus(MRSA)を標的とした抗菌アッセイにおける、プロフェノールオキシダーゼ(PPO)カスケード反応の基質として。
  • 外部から培養培地に添加して、H.contortus雌虫に対する効果を調べるため。
特徴および利点
本化合物は、神経科学研究用製品として提供されています。神経科学製品に関する詳細については、こちらをクリックしてください。他の研究領域の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
注意
感光性。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H8502-1G:
H8502-BULK:
H8502-VAR:
H8502-10G:
H8502-25G:
H8502-5G:
H8502-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flow injection with inhibited chemiluminescence method for the determination of dopamine hydrochloride.
Shuhao WANG et al.
Analytical Sciences, 20, 315-317 (2004)
Peripheral Dopamine Controlled by Gut Microbes Inhibits Invariant Natural Killer T Cell-Mediated Hepatitis
Xue R, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 2398-2398 (2018)
Localisation of serotonin and dopamine in Haemonchus contortus
Rao VT, et al.
International Journal For Parasitology, 41(2), 249-254 (2011)
Rafael Franco et al.
Biomedicines, 9(2) (2021-01-28)
Dopamine is derived from an amino acid, phenylalanine, which must be obtained through the diet. Dopamine, known primarily to be a neurotransmitter involved in almost any higher executive action, acts through five types of G-protein-coupled receptors. Dopamine has been studied
Dopamine depresses the immune ability and increases susceptibility to Lactococcus garvieae in the freshwater giant prawn, Macrobrachium rosenbergii.
Li JT et al.
Fish & Shellfish Immunology, 19, 269-269 (2005)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究