472727
3-(3,4-ジメトキシフェニル)-L-アラニン
97%, for peptide synthesis
別名:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
3-(3,4-ジメトキシフェニル)-L-アラニン, 97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
254-257 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472727-1G:
472727-5G:
472727-BULK:
472727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック