Merck
Q4951
Sigma-Aldrich
ケルセチン
≥95% (HPLC), solid, anticancer agent
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3,3′,4′,5,6-ペンタヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7
CAS番号:
分子量:
302.24
Beilstein:
317313
EC Number:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ケルセチン, ≥95% (HPLC), solid
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
mp
316.5 °C
溶解性
water: practically insoluble
保管温度
room temp
SMILES記法
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C(O)C2=O)=C1
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
InChI Key
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケルセチンは、タマネギ、アスパラガス、ソバ、ダイコンの葉、緑茶、クランベリー、ブロッコリー、リンゴ、ブルーベリー、コリアンダーなどの食品中に存在するポリフェノール系フラボノイドです。ケルセチンが示す強い分子内水素結合は、同化合物の生体適合性および輸送に寄与しています。これは、同化合物の生物学的な多機能性を説明し、多くの場合は金属との、強い錯体形成を可能にします。ケルセチンは細胞増殖を阻害し、DNAの損傷を最小限に抑えます。多くの心血管系の保護特性の中でも、ケルセチンには抗酸化性、抗血小板性、筋細胞の増殖および遊走に対する抑制性があります。また、心臓細胞のミトコンドリア機能を促進し、NF-κBを阻害します。ケルセチンの補給に関する多くの動物実験で、心臓の問題に対する保護効果が示されています。
アプリケーション
  • ケルセチンは、2型糖尿病患者における高グルコースおよび高血糖血清の免疫抑制作用を後退させる抗酸化剤として使用されています。
  • これは、Apis mellifera(ミツバチ)の解毒性植物化学物質として使用されています。
  • これは、DPPH (2,2-ジフェニル-1-ピクリヒドラジル)ラジカル捕捉アッセイにおける陽性対照として使用されています。これは、総フラボノイド含量を決定するための検量線の作成にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ケルセチンは、抗がん活性を有するフラボノイドです。 ケルセチンは、ミトコンドリアのATPaseおよびホスホジエステラーゼの阻害剤です。これは、PI3キナーゼ活性を阻害し、PIPキナーゼ活性をわずかに阻害します。ケルセチンはがん細胞株に対して抗増殖効果を示し、II型エストロゲン受容体を介してがん細胞の増殖を抑え、細胞周期の後期G1期にヒト白血病T細胞を拘束します。 ケルセチンは、脂肪酸シンターゼ活性を阻害する場合もあります。
特徴および利点
この化合物は、ADME Tox and Kinase Phosphatase研究用のお勧め製品です。さらにお勧めのADME Tox and Kinase Phosphatase Biology製品をご覧ください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のドーパミンとノルエピネフリン代謝のページに特筆されています。その他のハンドブックページを閲覧するためには、ここをクリックしてください。
調製ノート
この化学物質はDMSO(30 mg/ml)、DMF(~30 mg/ml)、およびエタノール(~2 mg/ml)に溶解します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
Q4951-BULK:
Q4951-VAR:
Q4951-10G:
Q4951-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joanna Cunanan et al.
PloS one, 15(6), e0234375-e0234375 (2020-06-20)
Renal dysplasia, the major cause of childhood renal failure, is characterized by defective branching morphogenesis and nephrogenesis. Beta-catenin, a transcription factor and cell adhesion molecule, is markedly increased in the nucleus of kidney cells in human renal dysplasia and contributes
Lucia Panzella et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-04)
Exhausted woods represent a byproduct of tannin industrial production processes and their possible exploitation as a source of antioxidant compounds has remained virtually unexplored. We herein report the characterization of the antioxidant and other properties of practical interest of exhausted
Phenolic and flavonoid content and antioxidants capacity of pressurized liquid extraction and perculation method from roots of Scutellaria pinnatifida A. Hamilt. subsp alpina (Bornm) Rech. f.
Golmakani E et al.
Journal of Supercritical Fluids, 95, 318-324 (2014)
Impacts of Dietary Phytochemicals in the Presence and Absence of Pesticides on Longevity of Honey Bees (Apis mellifera).
Liao LH et al.
Insects, 8, E22-E22 (2017)
High glucose and hyperglycemic sera from type 2 diabetic patients impair DC differentiation by inducing ROS and activating Wnt/?-catenin and p38 MAPK.
Gilardini Montani MS et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1862, 805-805 (2016)
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide