Merck
D8893
Sigma-Aldrich
デキサメタゾン
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
別名:
(11β,16α)-9-フルオロ-11,17,21-トリヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン, プレドニゾロンF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29FO5
CAS番号:
分子量:
392.46
Beilstein:
2066651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
有効性
4-500 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
262-264 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mL/vial, clear
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デキサメタゾンは骨芽細胞分化培地の成分として使用されています。また、アポトーシス、細胞シグナル伝達経路および遺伝子発現の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルココルチコイド・抗炎症剤。T細胞の生存、成長、分化を調節します。一酸化窒素合成酵素の誘導を阻害します。
デキサメタゾンには、免疫抑制性および制吐性があります。術後悪心嘔吐(PONV)および化学療法誘発性悪心嘔吐(CINV)の治療に使用されます。デキサメタゾンは、心臓移植、敗血症、癌および他の病理学的障害において重要な役割を果たします。デキサメタゾンは、熱ショックタンパク質の値を上昇させます。デキサメタゾンは、細胞の生存、細胞のシグナル伝達および遺伝子発現に対して広範囲の作用を及ぼす抗炎症性グルココルチコイドです。
物理的形状
粉末 2~-8°C保存。ストック溶液は分注して凍結保存し、凍結融解の繰り返しは避けてください。
再構成
20 μg/mLのストック溶液を調製するには、1 mLの無水エタノ-ルを添加して穏やかに攪拌して溶解し、49 mLの滅菌培地を混合しながら加えます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8893-1MG:
D8893-VAR:
D8893-1MG-IR:
D8893-1MG-PW:
D8893-BULK:
D8893-PH:
D8893PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Substrate elasticity regulates adipose-derived stromal cell differentiation towards osteogenesis and adipogenesis through $\beta$-catenin transduction
Xie J, et al.
Acta Biomaterialia, 79(5), 83-95 (2018)
The Unfolded Protein Response and Cellular Stress, Part 2 (2011)
Bimolecular based heparin and self-assembling hydrogel for tissue engineering applications
Fernandez-Muinos T, et al.
Acta Biomaterialia, 16(5), 35-48 (2015)
Pharmacology and Physiology for Anesthesia: Foundations and Clinical Application (2013)
C A Smith et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(5), 595-604 (2014-06-20)
Fresh-frozen biological allograft remains the most effective substitute for the 'gold standard' autograft, sharing many of its osteogenic properties but, conversely, lacking viable osteogenic cells. Tissue engineering offers the opportunity to improve the osseointegration of this material through the addition