Merck
I5879
Sigma-Aldrich
3-イソブチル-1-メチルキサンチン
≥99% (HPLC), powder
別名:
1-メチル-3-イソブチルキサンチン, 3,7-ジヒドロ-1-メチル-3-(2-メチルプロピル)-1H-プリン-2,6-ジオン, 3-イソブチル-1-メチル-2,6(1H,3H)-プリンジオン, IBMX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
247859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
mp
200-201 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-イソブチル-1-メチルキサンチン/IBMXは、cAMP/cGMPホスホジエステラーゼの非選択的非特異的阻害剤です。IBMXはメラニン生成を誘導でき、メラニン生成研究の陽性対照として使用できます。 卵母細胞の研究で、IBMXは前期I卵母細胞の卵核胞(GV)停止維持の助けになります。
アプリケーション
3-イソブチル-1-メチルキサンチンは以下の用途に用いられています:
  • 間葉系幹細胞(MSC)の分化に
  • 脂肪細胞分化誘導培地の補助剤として
  • グルコース刺激インスリン分泌(GSIS)誘導のためのHEPES(KRBH)溶液添加Krebs-Ringer緩衝液の補助剤として
  • 脂肪由来間葉系幹細胞の特性評価に
  • 環状アデノシン一リン酸(cAMP)アッセイに
  • ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害
生物化学的/生理学的作用
IBMXによりホスホジエステラーゼを阻害した結果としてcAMP濃度が上昇するとPKAが活性化され、増殖の抑制、分化の亢進およびアポトーシスの誘導に至ります。IBMXは、気道粘膜の神経内分泌上皮細胞からのフェニレフリン誘導性の5-ヒドロキシトリプタミン放出を阻害します(IC50:1.3 μM)。IBMXは、アデノシン受容体アゴニストとしても作用します。IBMXは、神経筋接合部、GH3細胞および血管平滑筋細胞のイオンチャネルを阻害することが示されています。IBMXは、感覚ニューロン細胞内の貯蔵場所からのカルシウム放出を誘導します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I5879-100MG:
I5879-5G:
I5879-1G:
I5879-5X5G:
I5879-VAR:
I5879-BULK:
I5879-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Skin pigmentation enhancers
Comprehensive Series in Photosciences, 3, 637-675 (2001)
Crystal structures of phosphodiesterases 4 and 5 in complex with inhibitor 3-isobutyl-1-methylxanthine suggest a conformation determinant of inhibitor selectivity
Huai Q, et al.
The Journal of Biological Sciences, 279(13), 13095-13101 (2004)
ZebraBeat: a flexible platform for the analysis of the cardiac rate in zebrafish embryos
De L, et al.
Scientific reports, 4, 4898-4898 (2014)
A conserved aromatic lock for the tryptophan rotameric switch in TM-VI of seven-transmembrane receptors
Holst B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(6), 3973-3985 (2010)
Culturing INS-1 cells on CDPGYIGSR-, RGD-and fibronectin surfaces improves insulin secretion and cell proliferation.
Kuehn C, et al.
Acta Biomaterialia, 8(2), 619-626 (2012)
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.