スキップする
1176007
USP
デキサメタゾン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(11β,16α)-9-フルオロ-11,17,21-トリヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン, プレドニゾロンF
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
125 mg
カートの在庫状況を確認する
¥46,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H29FO5
CAS番号:
分子量:
392.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066651
¥46,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
dexamethasone
packaging
pkg of 125 mg
manufacturer/tradename
USP
color
white
mp
262-264 °C (lit.)
solubility
acetone: sparingly soluble, chloroform: slightly soluble, ethanol: sparingly soluble, ether: very slightly soluble, methanol: sparingly soluble, water: practically insoluble
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Dexamethasone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
  • Dexamethasone
  • Dexamethasone Compounded Oral Suspension
  • Dexamethasone Elixir
  • Dexamethasone Injection
  • Dexamethasone Ophthalmic Suspension
  • Dexamethasone Oral Solution
Biochem/physiol Actions
グルココルチコイド・抗炎症剤。T細胞の生存、成長、分化を調節します。一酸化窒素合成酵素の誘導を阻害します。
グルココルチコイド抗炎症薬です。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D0700000PHR152646165
デキサメタゾン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1176007
デキサメタゾン
デキサメタゾン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0700000
デキサメタゾン
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デキサメタゾン
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
1176007-125MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)