The solubility of this produst is tested in water at 50 mg/mL The solubility in saline has not been tested, however rates are expected to be similar. The solution stability has not been determined. Other sources state that solutions are stable for up to 1 month when stored in aliquots at -20°C.
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
≤1% ethanol
色
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
InChI Key
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1159-1G:
D1159-BULK:
D1159-VAR:
D1159-5G:
D1159-500MG:
D1159-100MG:
D1159-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック