詳細
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウム培地サプリメントは、卵母細胞由来卵胞のin vitroでの成長および成熟をサポートし、in vitro 受精法で日常的に使用されています。
多くの場合、無血清処方および低血清処方には、通常は血清により供給される因子をin vitro増殖研究および分化研究に適するように精製して使用する必要があります。これらの重要な因子には、インスリン、トランスフェリン、セレン、ピルビン酸、エタノールアミンが含まれます。
インスリンは、ブドウ糖およびアミノ酸の取り込みを促進するポリペプチドホルモンであり、観察された細胞分裂促進作用はこの特性によるものである可能性があります。
トランスフェリンは鉄輸送タンパク質です。鉄は必須微量元素ですが、遊離形で毒性を示します。培養中の細胞を育成するため、血清中トランスフェリンと結合した形で供給されます。
セレンは、通常では血清により提供される必須微量元素です。
栄養学的研究は、記載されているサプリメント成分がほとんどの哺乳類細胞によって利用されていることを示しています。これらは細胞増殖を促進し、多くの細胞タイプにおいて血清の必要性を低減します。提供されたサプリメントが2~4%の血清とともに使用される場合、その増殖は、10%の血清を含む培地と同様であることが報告されています。
インスリンは、ブドウ糖およびアミノ酸の取り込みを促進するポリペプチドホルモンであり、観察された細胞分裂促進作用はこの特性によるものである可能性があります。
トランスフェリンは鉄輸送タンパク質です。鉄は必須微量元素ですが、遊離形で毒性を示します。培養中の細胞を育成するため、血清中トランスフェリンと結合した形で供給されます。
セレンは、通常では血清により提供される必須微量元素です。
栄養学的研究は、記載されているサプリメント成分がほとんどの哺乳類細胞によって利用されていることを示しています。これらは細胞増殖を促進し、多くの細胞タイプにおいて血清の必要性を低減します。提供されたサプリメントが2~4%の血清とともに使用される場合、その増殖は、10%の血清を含む培地と同様であることが報告されています。
アプリケーション
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウム培地サプリメントは、以下の用途に使用されています:
- 心筋細胞培養用のmedium 199(M199)培地サプリメント
- 多能性幹細胞(iPSC)培養用のRoswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640培地の成分
- ID8卵巣癌細胞でのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)サプリメント
その他情報
ITSは、組み換えヒトインスリン、ヒトトランスフェリン、亜セレン酸ナトリウムの混合物です。非複合培地(例、MEM、RPMI-1640)とピルビン酸ナトリウム含有複合培地(例、ハムF-12、DME/F-12、MEM)で使用するためにデザインされた汎用細胞添加物です。
各バイアルは、21 mg以上の組み換えヒトインスリン、19 mg以上のヒトトランスフェリン(実質的に鉄不含)、25 μg亜セレン酸ナトリウムを含有します。.
数量
各バイアルには、5 Lの培地を調製するのに十分な量が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
I1884-1VL-PW:
I1884-1VL:4548173199979
I1884PROC:
I1884-BULK:
I1884-1VL-IR:
I1884-5X1VL:4548173199986
I1884-VAR:
I1884-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
TnI Structural Interface with the N-Terminal Lobe of TnC as a Determinant of Cardiac Contractility
Biophysical Journal, 114(7), 1646-1656 (2018)
PloS one, 3(5), e2186-e2186 (2008-05-15)
Although Wnt signaling has been shown to be important for embryonic morphogenesis and cancer pathogenesis of several tissues, its role in prostatic development and tumorigenesis is not well understood. Here we show that Wnt signaling regulated prostatic epithelial branching morphogenesis
The effects of different concentrations of sodium selenite on the in vitro maturation of preantral follicles in serum-free and serum supplemented media
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 25(9-10), 483-488 (2008)
PloS one, 8(10), e78768-e78768 (2013-11-10)
Tamoxifen (Tam), a selective estrogen receptor modulator, is in wide clinical use for the treatment and prevention of breast cancer. High Tam doses have been used for treatment of gliomas and cancers with multiple drug resistance, but long QT Syndrome
Animal : an international journal of animal bioscience, 1-9 (2018-10-04)
Research on the causes of sheep death in sea voyages from Australia to the Middle East is limited, in particular little is known about the influence of climatic factors. Mortality data from 417 shipments of sheep exported over an 11-year
資料
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.