アプリケーション
ヒトインスリン溶液は、マウスやラットにおけるインスリン負荷試験に使用されています。また、ヒト胚性幹細胞(hESCs)由来突起培養物およびhMSCs(ヒト間葉系間質細胞)の脂肪生成的分化にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
I9278-200ML:
I9278-VAR:
I9278-5ML:
I9278PROC:
I9278-PH:
I9278-10ML:
I9278-15ML:
I9278-100ML:
I9278-50ML:
I9278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
関連コンテンツ
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.