Merck
A8960
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸 2-リン酸 セスキマグネシウム塩 水和物
≥95%
別名:
MAP, リン酸アスコルビルマグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6Mg1.5O9P · xH2O
CAS番号:
分子量:
289.54 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
InChI Key
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸アスコルビルマグネシウム(MAP)とも呼ばれるL-アスコルビン酸2-リン酸セスキマグネシウム塩水和物は、ビタミンCの安定的な誘導体(L-アスコルビン酸)です。MAPは、エマルジョンに基づく実験、生体触媒脱リン酸化、細胞分化、および組織工学を含む、さまざまな研究領域で応用されています。その幅広い用途は、遺伝子抑制、転写の研究、および増殖因子に関する研究にまで拡大しています。細胞生物学においては、培養細胞の形態変化を誘発して細胞死経路に影響を及ぼす用途にMAPを使用できる可能性が示されています。
さらに、MAPはメタボロミクスと生化学の研究において重要な役割を果たします。抗酸化物質として機能して遊離基を効果的に捕捉し、酸化的損傷に対する保護をもたらします。その抗炎症性は、炎症の緩和に役立ちます。また、コラーゲン産生を刺激できることが複数の研究によって示されています。さらに、MAPはキレート剤として機能することから、その用途はさまざまな調査研究に拡大しています。その多面性から、MAPは科学的調査を行う上で重要なツールとなって、細胞生物学、メタボロミクス、および生化学に関する研究の前進に寄与しています。
アプリケーション
L-アスコルビン酸2-リン酸塩セスキマグネシウム水和物は、ヒト臍帯細胞および間葉系幹細胞を培養するためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)中で、スカッフォードをインキュベートするための間葉系幹細胞(MSC)増殖培地に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸2-ホスフェート(AA2P)は、電力生成や電気化学検出アッセイのための、生体触媒による脱リン酸化に使用されます。 L-アスコルビン酸2-ホスフェート(AA2P)は、細胞の分化および組織のエンジニアリングアプリケーションに使用されることがあります。Asc-2Pは、ジヒドロテストステロン誘導dickkopf-1発現の抑制などの、遺伝子抑制実験において使用されます。
特徴および利点
  • 細胞生物学、メタボロミクスおよび生化学の研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8960-5G:
A8960-BULK:
A8960-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of initial seeding density on human umbilical cord mesenchymal stromal cells for fibrocartilage tissue engineering
Wang L, et al.
Tissue Engineering: Part A, 15(5), 1009-1017 (2008)
Yang Mei et al.
Journal of biotechnology, 150(3), 438-446 (2010-10-05)
A recently developed protocol, "microtissue assembly" holds great promise to address the issue of limited mass transfer within engineered large tissue replacements (macrotissues), wherein small "building blocks" (microtissues) are prepared and then assembled into macrotissues. Previous studies suggested that aggregation
Adult bone marrow is a rich source of human mesenchymal `stem?cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not
Wexler SA, et al.
British Journal of Haematology, 121(2), 368-374 (2003)
Hiroyuki Nakanishi et al.
Frontiers in physiology, 10, 818-818 (2019-07-19)
Ectopic foci from pulmonary veins (PVs) comprise the main trigger associated with the initiation of atrial fibrillation (AF). An abrupt anatomical narrow-to-wide transition, modeled as in vitro geometrical patterning with similar configuration in the present study, is located at the
Kejun Feng et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(7), 3187-3191 (2011-01-18)
Here a highly sensitive electrochemical method is described for the detection of point mutation in DNA. Polymerization extension reaction is applied to specifically initiate enzymatic electrochemical amplification to improve the sensitivity and enhance the performance of point mutation detection. In
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.