スキップする
C8035
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, CS-56
Monoclonal Anti-Chondroitin Sulfate antibody produced in mouse
別名:
Chondroitin Sulfate Antibody, Chondroitin Sulfate Antibody - Monoclonal Anti-Chondroitin Sulfate antibody produced in mouse, Cs56 Antibody
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥84,600
0.2 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥109,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CS-56, monoclonal
Application:
ARR, IF
Citations:
240
¥84,600
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
モノクロナール抗コンドロイチン硫酸 マウス宿主抗体, clone CS-56, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
CS-56, monoclonal
species reactivity
chicken, bovine, mouse, human, pig, rabbit, rat
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using bovine mammary gland epithelial (BMGE) cells, microarray: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
mouse ... Acan(11595)
rat ... Acan(58968)
General description
コンドロイチン硫酸は、グルクロン酸とN-アセチルガラクトサミンの二糖が交互に配置された直鎖多糖です。細胞外基質(ECM)のプロテオグリカン(PG)を含みます。モノクローナル抗コンドロイチン硫酸抗体(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して作製したハイブリドーマに由来します。
細胞培養ハイブリドーマを使用して製造された精製製品があります(SAB4200696)
Immunogen
ニワトリ砂嚢線維芽細胞の腹側膜
Application
モノクローナル抗コンドロイチン硫酸 マウス宿主抗体は以下の用途に使用されました:
  • 脊髄および脳凍結切片の研究に使用する一次抗体としての免疫組織化学。
  • 可溶性形態のミエリン関連糖タンパク質(MAG)および神経細胞接着分子(N-CAM)の精製のためのELISAおよびウエスタンブロット。
  • フローサイトメトリー試験。
  • TGF-β 制御の研究における一次抗血清として。
モノクローナル抗コンドロイチン硫酸は、コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)の分布を調べたり、特定の細胞基質接触との関係を調べたりするのに使用できます。また、ウシ乳腺上皮(BMGE)細胞を用いることで、1:200の希釈でのマイクロアレイや間接免疫蛍光法にも適しています。
Biochem/physiol Actions
この抗体は、未変性コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)のグリコサミノグリカン(GAG)部分に対して特異的であることが報告されています。この抗体は、コンドロイチン硫酸A型とC型とは特異的に反応しますが、B型(デルマタン硫酸)とは反応せず、組織や培養線維芽細胞におけるコンドロイチン硫酸の局在を調べるために使用される可能性があります。
コンドロイチン硫酸は腫瘍浸潤に関与しており、また、内皮基底膜に広がる黒色腫細胞の初期イベント期に細胞-基質相互作用が安定化するために重要です。コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)のプロテオグリカン部分は細胞の増殖および遊走に関与し、それにより微小血管形態形成中の内皮細胞の運動性を促進します。コンドロイチン硫酸は、変形性関節症の治療に使用されます。コンドロイチン硫酸プロテオグリカンのアップレギュレーションは、神経傷害後に認められます。CSPGには、軸索再生阻害能があります。
Preparation Note
継続して使用する場合、2~8℃で保存し、1ヵ月まで使用できます。
長期保存する場合は、溶液を作業用のアリコートに分けて凍結することができます。凍結および融解の繰り返しは推奨されません。「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
Other Notes
細胞培養ハイブリドーマ製品を使用して製造された精製製品があります。
SAB4200696抗コンドロイチン硫酸抗体、マウスモノクローナル
クローンCS-56。細胞培養ハイブリドーマから精製
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4200696D8168S5768
clone
CS-56, monoclonal
clone
CS-56, monoclonal
clone
MANDYS8, monoclonal
clone
SVP-38, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ACAN(176)
mouse ... Acan(11595)
rat ... Acan(58968)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Gene Information
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
Gene Information
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
species reactivity
chicken, bovine, mouse, human, pig, rabbit, rat
species reactivity
mouse, chicken, bovine, human
species reactivity
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
species reactivity
pig, rat, human, guinea pig
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
C8035-BULK: + C8035-.2ML: + C8035-100UL: + C8035-VAR: + C8035-.5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー