クローン
A60, monoclonal
化学種の反応性
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体の前回のロットは、46~48 kDaの範囲に2~3個のバンドを認識し、おそらく別のバンドを約66 kDaに認識しました。
免疫細胞染色:
前回のロットの1:10-1:100希釈を使用しました。培養したニューロンは、0.1% triton X-100で透過処理してください。一次抗体の希釈はすべて、バッファーおよび一次抗体のみを含み、過剰なタンパク質阻害剤や洗浄剤を含まない単純な溶液を用いて行ってください。
免疫組織染色:
1:100-1:1,000。この抗体は、ポリエステルワックス包埋組織で最もよく機能しますが、低いワーキング希釈倍率では、パラフィン包埋組織でも機能します。この抗体は、ホルムアルデヒドをベースとした固定剤でよく機能します。クエン酸およびマイクロ波前処理は問題なく使用されています(Sarnat, 1998)。
免疫組織染色(パラフィン):前回のロットをIH(P)で使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
ニューロサイエンス
神経細胞・グリアマーカー
品質
免疫組織染色(パラフィン):
ラット小脳におけるNeuN(カタログ番号:MAB377)染色パターン/形態。クエン酸、pH 6.0で前処理した組織。このロットの抗体を1:100に希釈し、HRP-DABによるIHC-Select検出を用いました。 顆粒層のニューロンの核染色として免疫反応性が認められます。 プルキンエ細胞の核にはシグナルは検出されないことにご注意ください。
クエン酸バッファー、pH6.0を用いた最適染色、エピトープ修復:ラット小脳
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ポジティブコントロール - 脳組織。ネガティブコントロール - 線維芽細胞などのすべての非神経組織
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB377:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。