Merck
D4008
Sigma-Aldrich
ダンシルカダベリン
≥97% (TLC)
別名:
N-(5-アミノペンチル)-5-ジ­メチルアミノナフタレン-1-スルホンアミド, N-(ジメチル­アミノ­ナフサ­レン­スルホニル)-1,5-ペンタン­ジアミン, モノダンシルカダベリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O2S
CAS番号:
分子量:
335.46
Beilstein:
2951070
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
InChI Key
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ダンシルカダベリンは、モノダンシルカダベリン(MDC)とも呼ばれている、リソソーム作用剤です。これは、酸性で脂質が豊富な領域に存在します。ダンシルカダベリンは、溶媒極性プローブとしても働きます。これは小胞輸送を阻害し、L細胞を前処理した場合に細胞内で隔離されるロタウイルスが減少します。
アプリケーション
メタノール中でのダンシルカダベリンのλexは335 nm、λemは512 nmと報告されています。これは下記の用途で使用されています:
  • ヒト近位尿細管HK-2細胞(62)、マウスJ774A.1マクロファージおよびヒトA549上皮細胞(63)におけるエンドサイトーシス阻害剤
  • 蛍光顕微鏡を用いた研究において心筋細胞の自食作用胞の標識(64)
  • 強直性脊椎炎(AS)試料中の線維芽細胞のモノダンシルカダベリン(MDC)染色 (65)
生物化学的/生理学的作用
自動蛍光色素であるダンシルカダベリンやモノダンシルカダベリン(MSC)は、自食作用のモニターに広く使用されています。MDCは、鉄トラッピングと膜の脂肪との特異相互作用の組み合わせによって自食性液胞中に選択的に蓄積します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
空気と反応するため、不活性ガス下で取り扱ってください。
その他情報
ダンシルカダベリンの溶解度は、メタノール(10 mg/mL)で検査されます。ダンシルカダベリンがDMSOと酢酸に溶解することも報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4008-5G:
D4008-1G:
D4008-100MG:
D4008-VAR:
D4008-250MG:
D4008-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescence properties and staining behavior of monodansylpentane, a structural homologue of the lysosomotropic agent monodansylcadaverine
Niemann A, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 49(2), 177-185 (2001)
Dansylcadaverine and cytochalasin D enhance rotavirus infection of murine L cells
Bass DM, et al.
Virology, 212(2), 429-437 (1995)
P J Davies et al.
Diabetes care, 7 Suppl 1, 35-41 (1984-05-01)
It has been suggested that cellular transglutaminases may play an important role in the process of receptor-mediated endocytosis. We have examined this premise by investigating the receptor-mediated endocytosis of two proteins, epidermal growth factor and alpha 2 macroglobulin in cells
Shih T Khew et al.
Biomaterials, 31(16), 4600-4608 (2010-03-13)
Transglutaminase (TGase)-modified proteins are commonly observed in a wide range of biological systems. Therefore, the identification of TGase substrates and respective consensus sites may contribute to a better understanding of the physiological role of TGase. In this study, we identified
Melissa S Hillwig et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(3), 1093-1098 (2011-01-05)
RNase T2 enzymes are conserved in most eukaryotic genomes, and expression patterns and phylogenetic analyses suggest that they may carry out an important housekeeping role. However, the nature of this role has been elusive. Here we show that RNS2, an