Merck
F4767
Sigma-Aldrich
フィリピンIII Streptomyces filipinensis由来
≥85% (HPLC)
別名:
Filimarisin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥31,700
5 MG
¥114,000
¥31,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥31,700
5 MG
¥114,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H58O11
CAS番号:
分子量:
654.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥31,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
mp
163-180  °C
溶解性
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(O)C1C(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)C(C)=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14-
InChI Key
IMQSIXYSKPIGPD-BWJOQPJXSA-N
アプリケーション
フィリピンはこれまで、ポリアクリルアミドゲルで流されニトロセルロース膜で固定化されたリポプロテイン検出プローブとして、二重染色法において用いられてきました。
フィリピンはこれまで、ポリアクリルアミドゲルで流されニトロセルロース膜で固定化されたリポプロテイン検出プローブとして、二重染色法において用いられてきました。特異的な蛍光錯体を形成するため、非エステル化コレステロールの局在化と定量にも広く利用されています。
生物化学的/生理学的作用
フィリピンはポリエンマクロライド系の抗生物質であり、抗真菌剤でもあります。この抗真菌性の作用機序は、膜ステロールとの結合によって、膜透過性とそれに伴う機能が変化するためと考えられています。フィリピンは、プリオンタンパク質(PrP)のエンドサイトーシスを阻害し、細胞膜からのPrP放出を生じさせます。
その他情報
フィリピンIIIは、フィリピンに含まれる8つの異性体成分の主成分です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F4767-BULK:
F4767-1MG-PW:
F4767-5MG:
F4767-5MG-PW:
F4767-1MG:
F4767-10MG:
F4767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dimitri Moreau et al.
EMBO reports, 20(7), e47055-e47055 (2019-07-04)
Most cells acquire cholesterol by endocytosis of circulating low-density lipoproteins (LDLs). After cholesteryl ester de-esterification in endosomes, free cholesterol is redistributed to intracellular membranes via unclear mechanisms. Our previous work suggested that the unconventional phospholipid lysobisphosphatidic acid (LBPA) may play
T N Efremova et al.
Tsitologiia, 54(6), 508-514 (2012-09-25)
Cholesterol is one of the major lipid components of plasma membrane and it plays an important role in various signaling processes in mammalian cells. Our study focused on the role of membrane cholesterol in organization and dynamics of actin cytoskeleton.
Kari Fine-Coulson et al.
PloS one, 7(9), e45028-e45028 (2012-10-02)
Dynamic, cholesterol-dense regions of the plasma membrane, known as lipid rafts (LR), have been observed to develop during and may be directly involved in infection of host cells by various pathogens. This study focuses on LR aggregation induced in alveolar
Henrik Tjellström et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 1128-1138 (2009-12-08)
As in other eukaryotes, plant plasma membranes contain sphingolipids, phospholipids, and free sterols. In addition, plant plasma membranes also contain sterol derivatives and usually <5 mol% of a galactolipid, digalactosyldiacylglycerol (DGDG). We earlier reported that compared to fully fertilized oats
Patrycja Kozik et al.
Nature cell biology, 15(1), 50-60 (2012-12-25)
Clathrin-mediated endocytosis is essential for a wide range of cellular functions. We used a multi-step siRNA-based screening strategy to identify regulators of the first step in clathrin-mediated endocytosis, formation of clathrin-coated vesicles (CCVs) at the plasma membrane. A primary genome-wide
質問
  1. Good afternoon; I would be very grateful if you could clarify me which is the best solvent for filipin III (F4767) stock solution preparation. Product specification is different from product information (methanol; ethanol; DMSO..). Thank you in advance.
    1 回答
    1. As provided, every batch of this product released has been tested for solubility in methanol at concentrations up to about 10 mg/mL. It is also known to be soluble in organic solvents, e.g., ethanol (2 mg/mL), DMSO (5 mg/mL), and dimethyl formamide (10 mg/mL). The optimal solvent may vary depending on the specific application.