SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
別名:
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
サイズを選択してください
¥14,370
サイズを選択してください
About This Item
¥14,370
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
, white to yellow to brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
InChI Key
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1078-25MG:
SML1078-5MG:
SML1078-BULK:
SML1078-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.