Merck
D0431
Sigma-Aldrich
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸
別名:
3-(N,N-ジメチルドデシルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(N,N-ジメチルラウリルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(ドデシルジメチルアンモニオ)プロパンスルホナート, 3-(ラウリルジメチルアンモニオ)プロパンスルホナート, SB3-12, ドデシルジメチル(3-スルホプロピル)アンモニウムヒドロキシド 分子内塩, ラウリルスルホベタイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,410
25 G
¥79,350
¥22,410
出荷予定日2025年2月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,410
25 G
¥79,350
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS番号:
分子量:
335.55
Beilstein:
4145308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
32190102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥22,410
出荷予定日2025年2月01日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,500
凝集数
55
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸は、タンパク質安定化に使用される両性イオン性界面活性剤です。
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸は両性イオン性界面活性剤です。 [1]
アプリケーション
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸は、イオン性界面活性剤と両性イオン性界面活性剤の混合系におけるタンパク質の構造的変化を評価するための研究で使用されてきました。[2] また、イオン液体と両性イオン性界面活性剤との間の相互作用を調べる研究でも使用されてきました。 [3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0431-BULK:
D0431-25G:
D0431-VAR:
D0431-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yoshiko Moriyama et al.
Journal of oleo science, 60(5), 229-236 (2011-04-20)
The secondary structure of bovine serum albumin (BSA) in the binary surfactant system of anionic sodium dodecyl sulfate (SDS) and zwitterionic N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate (DDAPS) was examined at 25°C. The helicity of BSA decreased from 66% to 55% in a solution of
Interaction between ionic liquid and zwitterionic surfactant: A comparative study of two ionic liquids with different anions
Behera, K. and S. Pandey
Journal of Colloid and Interface Science, 331, 10-10 (2009)
Paul L Sorgen et al.
Biochemistry, 41(1), 31-41 (2002-01-05)
The light harvesting 1 antenna (LH1) complex from Rhodobacter sphaeroides funnels excitation energy to the photosynthetic reaction center. Our ultimate goal is to build up the structure of LH1 from structures of its individual subunits, much as the antenna can
Abhay H Pande et al.
Biochemistry, 43(46), 14653-14666 (2004-11-17)
Mammalian 5-lipoxygenase (5-LO) catalyzes the conversion of arachidonic acid (AA) to leukotrienes, potent inflammatory mediators. 5-LO is activated by a Ca(2+)-mediated translocation to membranes, and demonstrates the characteristic features of interfacially activated enzymes, yet the mechanism of membrane binding of
Beatriz Martín-García et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 13(16), 3682-3690 (2012-08-15)
Films of a few layers in thickness of reduced graphite oxide (RGO) sheets functionalized by the zwitterionic surfactant N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate (DDPS) are obtained by using the Langmuir-Blodgett method. The quality of the RGO sheets is checked by analyzing the degrees of