スキップする
C8138
クロルプロマジン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, D2 dopamine receptor antagonist
別名:
2-クロロ-10-(3-ジメチルアミノプロピル)フェノチアジン 塩酸塩, CPZ, ラーガクティル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥31,900
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥78,400
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2S · HCl
CAS番号:
分子量:
355.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-701-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
¥31,900
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
クロルプロマジン 塩酸塩, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
194-196 °C
solubility
water: 50 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
クロルプロマジン塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • カルモジュリンキナーゼアンタゴニスト[1]
  • ヒト肺微小血管内皮細胞(HMVEC-L)における細胞傷害性作用を検査するための培地サプリメント
  • RAW 264.7細胞におけるクラスリン媒介エンドサイトーシスの阻害剤
ヘモグロビンやペルオキシダーゼの微量定量において、ベンジジン、o-ジアニシジン、o-トリジンの代わりに用いられます。
Biochem/physiol Actions
クロルプロマジンは、白血病細胞に対する細胞毒性と抗増殖活性がありますが、正常なリンパ球の生存率には影響を与えません。
フェノチアジン系抗精神病薬であり、D2ドーパミンレセプターおよびH1ヒスタミンレセプターのアンタゴニストです。サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼやNOシンターゼによるカルモジュリン依存性刺激作用を阻害します。
Features and Benefits
本化合物は、グラクソ・スミスクラインによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
31679C0982BP856
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
98.0-101.5% dry basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロルプロマジン 塩酸塩
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Dear, I bought your product C8138 Chlorpromazine. I have few practical questions: - Can it be dissolved in DMSO? - Can it be dissolved in Phosphate-buffered saline? - What is the storage temperature of the dissolved product?
    1 回答
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Other published sources state that this compound is also soluble in organic solvents such as DMSO and alcohols. Solution stability studies have not been perofrmed, however the Chlorpromazine HCl analytical standard, product C-904, is a 1 mg/mL solution in methanol. This item is not assigned an expiration date and is considered stable for at least 1 year from the date of shipment when stored at ?20°C.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/223/c8138pis.pdf
      Please see the link below to review a publication related to the stability of this compound in water:
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/sj.bjp.0705283/pdf