スキップする
C9801
カゼイン, N,N-ジメチル化 from bovine milk
essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
N,N-dimethylcasein
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥10,600
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥30,500
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥114,000
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥199,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
≥90% (colorimetric)
Biological source:
bovine milk
¥10,600
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (colorimetric)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
General description
カゼインはミルクタンパク質の一種で、高額ではなく非毒性であり、きわめて安定です。このリンタンパク質は、ウシ乳中の総タンパク質の80%を占めます。カゼインは、分泌型カルシウム結合性リンタンパク質という大きいファミリーに属します。
Application
ウシミルク由来N,N-ジメチル化カゼインは、疾患における組織トランスグルタミナーゼ(tTG)を検出し、その機能的役割を調べるためのアッセイに使用できます。特に、N,N-ジメチル化カゼインは、神経変性疾患に関係しているタンパク質基質上のtTGの機械的および動力学的解析に使用されています。
本製品は、非メチル化カゼインと比べて、2,4,6-トリニトロベンゼンスルホン酸(TNBS)との10%以下の反応性を示します。
バシラーゼ[1]のアッセイに使用されているプロテアーゼ基質、および部位特異的変異誘発によって産生されるスブチリシン類縁体です。[2]
ウシ乳由来のN,N-ジメチル化カゼインは、次の用途で使用されています。
  • 全般的なタンパク質分解活性の測定。
  • ペアードヘリカルフィラメント(PHF)II-τのカルシウム依存性中性プロテアーゼ(CANP)タンパク質分解に対する脱リン酸化の影響を研究するための基質として。
  • トランスグルタミナーゼ(TG)アッセイに。
Biochem/physiol Actions
カゼインは、薬物送達賦形剤に非常に適しています。カゼインには抗酸化活性があります。
Preparation Note
Cabacungan, J.C., et al., Anal. Biochem., 124, 272 (1982)に記載の方法に従い、製品番号C5890を還元的にメチル化しました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C5890C4032C8032
assay
≥90% (colorimetric)
assay
-
assay
≥85% (biuret)
assay
≥70% (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
purified powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P02662, P02666, P02663, P02668
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666, P02668
UniProt accession no.
P02666, P02668
UniProt accession no.
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. What is Product C9801, N,N-dimethylated casein, soluble in?
    1 回答
    1. The solubility has been tested at 10mg/mL in 0.1M Boric acid, resulting in a white haze.
      役に立ちましたか?
  2. What is the purity of Product No. C9801, N,N-dimethylated casein?
    1 回答
    1. This product is not sold by purity, but by the percent of N,N-methylation. It is required to be at least 90% methylated.
      役に立ちましたか?
  3. What is the molecular weight of Product C9801, N,N-dimethylated casein?
    1 回答
    1. Unfortunately, we have not determined the molecular weight. The molecular weight of casein is 26 kDa or less; the molecular weight of Product No. C9801 is expected to be a bit higher.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.