グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.01%
色
clear colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ethyl 4-[18F]fluorobenzoateの調製において。
- 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide(MTT)アッセイのための培養培地において。
- 化学合成における溶媒として。
- さまざまなアッセイや実験のための低分子、薬剤、化合物の溶解と原液調製のため。
注意
その他情報
ジメチルスルホキシド混和性/非混和性一覧表
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
472301-50L-P2:
472301-400L-P1-LS:
472301-100ML:
472301-50L:
472301-200L-P1:
472301-500ML:
472301-4X4L:
472301-6X1L:
472301-50L-P2-LS:
472301-4X4L-PB:
472301-2L:
472301-20L-P2:
472301-200L:
472301-1L:
472301-18L-P1-PU:
472301-CH:
472301-VAR:
472301-4L:
472301-BULK:
472301-2.5L:
472301-6X500ML:
472301-18L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.