Merck
1.01900
Supelco
ジメチルスルホキシド
for headspace gas chromatography SupraSolv®
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-664-3
NACRES:
NA.03
認証
according to Ph. Eur.
according to USP
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
有効性
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
GC-HS: suitable
不純物
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤3.0 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SupraSolv solvents for headspace gas chromatography are developed particularly for the analysis of residual
solvents in drug substances, excipients and drug products according to ICH, Ph Eur and USP - SupraSolv headspace solvents are tested for all
residual solvents defined by the ICH.
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Color: ≤ 10 Hazen
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1,2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and cumene are not detected.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.