¥8,890
単価¥12,700割引30%出荷予定日2025年4月03日
おすすめの製品
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥5 units/mg protein
分子量
24.5 kDa
組成
Protein, ~50% Lowry
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CTSB(1508)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
インヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C0150-BULK:
C0150-VAR:
C0150-2UN:
C0150-25UN:
C0150-10UN:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.