H2508
ヒプリル-Arg
carboxypeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
N-ベンゾイル-Gly-Arg
サイズを選択してください
¥15,900
サイズを選択してください
About This Item
¥15,900
製品名
ヒプリル-Arg, carboxypeptidase substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2508-500MG:
H2508-250MG:
H2508-100MG:
H2508-25MG:
H2508-1G:
H2508-VAR:
H2508-BULK:
アクティブなフィルタ