表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.25 unit | カートの在庫状況を確認する | ¥48,100 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥60 units/mg protein (Bradford)
Biological source:
human leucocytes
biological source
human leucocytes
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥60 units/mg protein (Bradford)
mol wt
23-30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
General description
ヒト白血球由来カテプシンGは、好中性顆粒球により分泌される中性プロテアーゼです。セリンプロテアーゼファミリーに属します。カテプシンGは糖タンパク質であり、1%の炭化水素を含有します。遺伝子はヒト染色体(14q12)に位置してます。
Application
ヒト白血球由来カテプシンGは、プロテアーゼ感受性を測定するために使用されてきました。また、樹状細胞やマクロファージの刺激や染色のためにも使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
カテプシンGはアポト-シス誘導活性を有しており、in vitroでカスパ-ゼを活性化します。
ヒト白血球由来カテプシンGは、エラスチン、コラーゲン、フィブリノーゲン、および免疫グロブリンなど、さまざまなタンパク質を分解します。筋肉異化に関与している可能性があります。カテプシンGは、タンパク質ホルモンの活性化や不活性化、および血漿プロテアーゼ阻害剤の不活性化に関与しています。サイトカイン骨格を変化させ、血管内皮細胞の透過性を強化し、炎症細胞の走化性(ケモタキシス)を増強します。 カテプシンGは、自己免疫およびがんに関連しています。キモトリプシンやトリプシンに似た活性を発揮します。カテプシンGは、好中球のエフェクター機能を調節します。
Physical form
凍結乾燥品 (0.5Mピリジニウム酢酸, pH 5.3)。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.5、37°Cで1秒あたりN-スクシニル-Ala-Ala-Pro-Phe p-ニトロアニリドから1 nmolのp-ニトロアニリンを遊離させる量です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source human leucocytes | biological source human neutrophils | biological source human liver | biological source human liver |
| specific activity ≥60 units/mg protein (Bradford) | specific activity ≥2 units/mg protein | specific activity ≥0.5 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.) |
| Gene Information human ... CTSG(1511) | Gene Information human ... CTSG(1511) | Gene Information human ... CTSL1(1514) | Gene Information human ... CTSB(1508) |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid (Salt-free) | form solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable