Merck
B4184
Sigma-Aldrich
Brij® L23 溶液
30 % (w/v) in H2O
別名:
Brij® 35 溶液, C12E23, ポリオキシエチレン 23 ラウリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥11,600
100 ML
¥13,600
1 L
¥44,400
1 GAL
¥120,000
¥11,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥11,600
100 ML
¥13,600
1 L
¥44,400
1 GAL
¥120,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥11,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~1198.0 g/mol
濃度
30 % (w/v) in H2O
凝集数
40
CMC
91 μM
転移温度
cloud point ≥100 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.024 g/mL
HLB
16.9
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI Key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brij® L23は、ポリオキシエチレン(23)ラウリルエーテルとも呼ばれ、ラウリルアルコールから誘導されるエトキシル化脂肪族アルコールです。生化学研究で広く利用されている貴重な非イオン性界面活性剤として機能します。この多用途化合物は、タンパク質の可溶化と膜タンパク質の単離に特に適しており、さまざまな生化学アッセイにおける重要な要素となっています。Brij® L23の非イオン性と独自の特性により、タンパク質抽出と細胞透過処理に不可欠な界面活性剤としても位置付けられており、その分野での広範な研究を促進しています。また、その使用はタンパク質の構造的完全性と機能を保存するのに役立ち、生化学研究分野におけるタンパク質とその相互作用に関する研究に大きく貢献しています。
アプリケーション
Brij®L23溶液は以下の用途に使用されています:
  • 乳酸菌によるバクテリオシン産生モニタリングのためのDeMan、Rogosa、Sharpe(MRS)ブロスのサプリメント(66)
  • メタロプロテイナーゼ定量のためのザイモグラムゲルのインキュベーション用展開バッファーの成分(67)
  • 組換えヒトヘプシンの活性化バッファーの成分(68)
生物化学的/生理学的作用
Brij ®L23溶液は界面活性剤であり、マイクロエマルジョン法によるナノ粒子の調製に使用されています。[1]
特徴および利点
生化学研究用途に最適な高純度の製品
包装
包装プロセスの影響でボトルにへこみがあるように見えることがあります。これは製品の完全性または品質に影響しません。
調製ノート
室温でゲル状になった場合は、35℃超 60℃未満の温度範囲に加熱し、使用前に溶液を約15分間攪拌してください。
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B4184-VAR:
B4184-10ML-PW:
B4184-100ML:
B4184-BULK:
B4184-10ML:
B4184PROC:
B4184-1L-PW:
B4184-PH:
B4184-1L:
B4184-1GAL-PW:
B4184-1GAL:
B4184-VAR-PW:
B4184-100ML-PW:
B4184-H:
B4184H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Guillaume Morin et al.
Nutrients, 11(9) (2019-09-06)
Peroxides contaminating parenteral nutrition (PN) limit the use of methionine as a precursor of cysteine. Thus, PN causes a cysteine deficiency, characterized by low levels of glutathione, the main molecule used in peroxide detoxification, and limited growth in individuals receiving
Reverse microemulsion synthesis of CeO2 nanopowder using polyoxyethylene (23) lauryl ether as a surfactant
Pournajaf R, et al.
Ceramics International, 40(6), 8687-8692 (2014)
Sabrina G Fabi et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 38(7 Pt 2), 1112-1127 (2012-01-25)
The aged hand is characterized by cutaneous and dermal atrophy, with deep intermetacarpal spaces, prominent bones and tendons, and bulging reticular veins. Epidermal changes include solar lentigines, seborrheic keratoses, actinic keratoses, skin laxity, rhytides, tactile roughness, and telangiectasia. A Medline
Albert-Adrien Ramelet
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 38(5), 748-751 (2012-01-25)
Some leg telangiectasias may be refractory to treatment, including sclerotherapy and lasers. To describe the innovative Sclerotherapy in Tumescent Anesthesia of Reticular veins and Telangiectasias (START) approach to achieving good results in such patients, which also proves effective in treating
G C Valenzuela et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 46(5), 593-599 (2013-09-28)
Sclerosant foams are aqueous and break down under the influence of gravity, pressure, and temperature. The aim of this study was to investigate the effects of temperature on foam stability. Sodium tetradecyl sulphate (STS) and polidocanol (POL) liquid and foam
資料
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf