スキップする
C8571
カテプシンB ヒト肝臓由来由来
buffered aqueous solution, ≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
別名:
カテプシンB1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μg
カートの在庫状況を確認する
¥110,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
Biological source:
human liver
¥110,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human liver
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSB(1508)
General description
カテプシンB遺伝子は、ヒト染色体8p23.1にマッピングされています。これは、2つの鎖に252個のアミノ酸が分布したリソソームのシステインであり、ラットの肝臓配列と相同です。それは2つのドメイン、すなわちアミノ末端の左手の′L′ドメインとカルボキシル末端の右手の′R′ドメインを持つ円盤形の構造を持っています。
Application
ヒト肝臓のカテプシンBは、次のように使用されています。
  • スクリーニングカテプシンB阻害剤アッセイの陽性対照として
  • 壁拡張(エクスパンシン活性)アッセイにおいて
  • アポトーシス誘導に対する効果をテストするためのマイクロインジェクションのヒト包皮線維芽細胞において
Biochem/physiol Actions
ヒト肝臓のカテプシンBは、食道腺癌(EAC)で高度に発現しています。それは、肝臓の炎症と線維形成を軽減し、肝疾患を治療するための潜在的な候補として役立つ可能性があります。
カテプシンBはプロカスパ-ゼ1およびプロカスパ-ゼ11を切断するとともに、ジギトニン透過処理した細胞のアポト-シスを誘導することが確認されています。細胞質カテプシンBの核移行は、ラット肝細胞の胆汁酸塩によるアポト-シス誘導に関与しています。PC12細胞のカテプシンB量はアポト-シス誘導後12~24時間で大幅に減少します。
プロカスパ-ゼ1、プロカスパ-ゼ11を切断するとともに、ジギトニン透過処理した細胞のアポト-シスを誘導することが確認されています。
Packaging
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
Physical form
50 mM酢酸ナトリム溶液(pH 5.0、1 mM EDTA含有)。
Other Notes
1ユニットは、pH 6.0、40°Cで1分間に1 nmolの7-アミノ-4-メチルクマリンをZ-Arg-Arg 7-アミド-4-メチルクマリンから遊離する量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C0150SRP0289219362
description
buffered aqueous solution, ≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
description
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
description
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
biological source
human liver
biological source
-
biological source
human
biological source
human liver
specific activity
≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥2228 pmol/min-μg
specific activity
≥10 units/mg protein
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P07858
UniProt accession no.
P07858
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C8571-25UG-PW: + C8571-VAR: + C8571-25UG:4548173398587 + C8571-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. how to reconstitute the cathepsin B? If it is written >1500units/mg, and C8571-25UG, how come it is in aqeous solution?
    1 回答
    1. The product is a buffered aqueous solution, not a lyophilized powder, so it does not require reconstitution. The solution contains Cathepsin B at a specific protein concentration and activity, both of which are lot-dependent and provided on the CoA.