Merck
P3910
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Bacillus licheniformis由来
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
別名:
Subtilisin A, Subtilisin Carslberg, スブチリシン A, プロテイナーゼ Bacillus licheniformis由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥124,000
5 X 500 MG
¥347,000
¥124,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥124,000
5 X 500 MG
¥347,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.84
¥124,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
フォーム
lyophilized powder
品質
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
分子量
27 kDa
アプリケーション
food and beverages
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特異性
サブチリシンAは、セリンS8エンドプロテイナーゼファミリーのメンバーです。これは、P1位における大きな非荷電残基に対して選好性を示す広い特異性を有します。また、天然および変性タンパク質を加水分解し、アルカリ性条件下で活性を有します。
アプリケーション
これは、Bacillus licheniformisの発酵物から単離されたタンパク質分解酵素です。また、天然および変性タンパク質に対して広い特異性を示すセリンエンドプロテイナーゼであり、アルカリ性条件下で活性を有します。これは、総食物繊維アッセイ(TDF-100A)用です。
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によりタンパク質を異化します。 プロテアーゼは、フェニルメチルスルホニルフルオリド(PMSF)およびジイソプロピルフルオロホスフェート(ジイソプロピルフルオロリン酸)などのセリン活性部位阻害剤によリ不活性化されます。
物性
サブチリシンは、ジスルフィド結合を含まない非グリコシル化単一ポリペプチド鎖であり、27 KDaの分子量を有します。
単位の定義
1ユニットはカゼインを加水分解して、pH 7.5、37℃で1分間当たり1.0 μモル(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生じます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3910-5X500MG:4548173985381
P3910-500MG:4548173985374
P3910-500MG-KC:
P3910-VAR:
P3910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katja Kantanen et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(9) (2022-05-15)
Faba bean is a potential ingredient due to its high protein yield and its possible cultivation in colder climate regions. In this study, meat analogues made from faba bean protein isolate (FPI) and concentrate (FPC) blends were produced using high
John Szpylka et al.
Journal of AOAC International, 95(6), 1547-1554 (2013-03-05)
The method for "Determination of Total Folates in Infant Formula and Adult Nutritionals by Trienzyme Extraction and UPLC-MS/MS Quantitation" was submitted to the Folate Working Group for consideration for adoption as Official First Action by AOAC INTERNATIONAL. This method uses
Micaela Vannini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
With the aim to fully exploit the by-products obtained after the industrial extraction of starch from sweet potatoes, a cascading approach was developed to extract high-value molecules, such as proteins and pectins, and to valorize the solid fraction, rich in
Zhaoyue Men et al.
Journal of animal science and biotechnology, 13(1), 14-14 (2022-01-17)
Dietary fiber (DF) is often eschewed in swine diet due to its anti-nutritional effects, but DF is attracting growing attention for its reproductive benefits. The objective of this study was to investigate the effects of DF intake level on oocyte
Lisete Paiva et al.
Marine drugs, 16(8) (2018-07-28)
This study evaluates, for the first time, the seasonal (winter and summer) and geographical (São Miguel⁻SMG and Santa Maria⁻SMA Islands) variability of Fucus spiralis (Fs) biochemical composition (dry weight basis) and antioxidant properties. Protein and carbohydrates presented higher values in
質問
  1. 본 제품에 대한 U/mg 값을 알고싶습니다.
    1 回答
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011