Merck
A8786
Sigma-Aldrich
抗マウスIgM (μ-鎖特異的)–ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥49,000
¥49,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥49,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥49,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
IgMは、液性免疫応答を制御する糖タンパク質抗体です。マウスIgMは、B細胞記憶の調節に関与しています。この抗体アイソタイプは、マウスにおける1型糖尿病の病理発生と関連する自己免疫応答の発生にも関与しています。抗マウスIgM(μ鎖特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、精製マウスIgA、IgM、IgGに対して検証すると、マウスIgMに特異的です。
免疫原
精製マウスIgM
アプリケーション
ヤギで産生された抗マウスIgM(μ鎖特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、次の用途でも使用されています:
  • ウエスタンブロッティング
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)[1]
  • 免疫組織化学
物理的形状
保存剤含有ウシ血清アルブミン1%を含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K. (Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) ) によって示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A8786-BULK:
A8786-.25ML:
A8786-5X1ML:
A8786-1ML:
A8786-.5ML:
A8786PROC:
A8786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced humoral immunity in mice lacking CB1 and CB2 receptors (Cnr1-/-/Cnr2-/- mice) is not due to increased splenic noradrenergic neuronal activity
Simkins T, et al.
Journal of Neuroimmune Pharmacology, 9(4), 544-557 (2014)
Yan Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(19), 10046-10057 (2016-03-10)
The partially de-N-acetylated poly-β-1,6-N-acetyl-d-glucosamine (dPNAG) polymer serves as an intercellular biofilm adhesin that plays an essential role for the development and maintenance of integrity of biofilms of diverse bacterial species. Translocation of dPNAG across the bacterial outer membrane is mediated
Krzysztof Wandzik et al.
Development, growth & differentiation, 51(6), 555-565 (2009-08-01)
We investigated the remodeling of iron metabolism during megakaryocytic development of K562 cells. Differentiation was successfully verified by increase of the megakaryocytic marker CD61 and concomitant decrease of the erythroid marker γ-globin. The reduction of erythroid properties was accompanied by
Hansen Wang et al.
PloS one, 12(8), e0182844-e0182844 (2017-08-24)
Alzheimer disease (AD) stands out amongst highly prevalent diseases because there is no effective treatment nor can the disease be reliably diagnosed at an early stage. A hallmark of AD is the accumulation of aggregation-prone amyloid β peptides (Aβ), the
Michael Wetter et al.
PloS one, 7(9), e45609-e45609 (2012-10-03)
The Vi capsular polysaccharide (CPS) of Salmonella enterica serovar Typhi, the cause of human typhoid, is important for infectivity and virulence. The Vi biosynthetic machinery is encoded within the viaB locus composed of 10 genes involved in regulation of expression