由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goat anti-human IgM (mu-chain specific)-peroxidase antibody is specific for human IgM and does not bind to other human Igs. Furthermore, the antibody does not react with mouse and rat IgG. Hence, the antibody conjugate yields reduced background with mouse or rat samples.
免疫原
アプリケーション
- for dot blot (1:100,000) and immunohistochemistry (1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections) applications.
- in immunoblotting
- sandwich immunoassay
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0420-BULK:
A0420-VAR:
A0420-1ML:4548173184500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)