スキップする
A3673
抗マウスIgG (γ-鎖特異的)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (γ-chain specific)−HRP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥37,600
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
85
¥37,600
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:15,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫グロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1は、マウスにおいて補体結合反応を調節します。
ヤギ抗i-マウスIgG(γ-鎖特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、精製マウスIgA、IgG、IgM骨髄腫タンパク質に対して検証すると、マウスIgGに対して特異的です。
Immunogen
精製マウスIgG
Application
HRP結合ヤギ抗マウスガンマ鎖特異的抗体を使用して、血清および粘膜洗浄液中のHIV1に対する中和抗体をELISAにより検出しました。3′3′5,5テトラメチルベンジジン(シグマ)を開発用の基質として使用しました。
ヤギ抗マウスIgG(γ-鎖特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、1:3,000の希釈でELISAに使用されています。
Physical form
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
Preparation Note
Wilson, M.B., and Nakane, P.K., Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215(1978)に記載の過ヨウ素酸塩法を用いて作製しています。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4416A9309A6029
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
human
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
direct ELISA: 1:15,000
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot: 1:40,000-1:80,000 using total cell extract of HeLa cells
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A3673-BULK: + A3673-1ML: + A3673-.5ML: + A3673PROC: + A3673-VAR: + A3673-.25ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)