安全性情報
A0412
Sigma-Aldrich
抗マウス多価免疫グロブリン (G, A, M)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥43,600
¥43,600
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥43,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥43,600
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
テクニック
direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンは、抗原に応答してB細胞により産生され、細菌およびウイルスへの応答を調節するタンパク質です。IgGは補体結合と胎盤輸送を調節することが知られています。IgAは、病原体が粘膜に侵入するのを制限するので、粘膜免疫において重要な役割を担っています。IgMは五量体構造を有する最大の抗体であり、多反応性を調節し、アポトーシス細胞を除去します。ヤギ抗マウス多価免疫グロブリン(G,A,M)-ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgG、IgAおよびIgMに結合します。
アプリケーション
T. gondii-感染マウスの血清中の抗体の検出は、二次抗体としてペルオキシダーゼ結合抗マウス多価免疫グロブリン抗体を使用したELISAにより行われました。 特異的Mabに対する相対結合親和性は、PBSTで1:10,000に希釈し、21~23°Cで1時間インキュベートしたペルオキシダーゼ結合ヤギ抗マウス多価抗体を使用した阻害ELISAにより明らかにされました。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液
調製ノート
Wilson, M.B.およびNakane, P.K.によって報告された過ヨウ素酸法で作製しています(Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978))。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0412PROC:
A0412-1ML:4548173184463
A0412-VAR:
A0412-.5ML:4548173274645
A0412-5X1ML:4548173274652
A0412-BULK:
A0412-.25ML:4548173274638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole Forster et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 178(11), 6941-6948 (2007-05-22)
Conditional knock-in mice expressing a histone acetyltransferase-deficient version of the transcriptional coregulator p300 exclusively in B lymphocytes die prematurely with full penetrance. The mice develop an autoimmune disease similar to systemic lupus erythematosus in its pathological manifestations, such as splenomegaly
The Effect of the Herbicide Mecoprop on Heliscus lugdunensis and Its Influence on the Preferential Feeding of Gammarus Pseudolimnaeus.
S Bermingham et al.
Microbial ecology, 35(2), 199-204 (1998-12-16)
M Chen et al.
Infection and immunity, 68(9), 4893-4899 (2000-08-19)
Formation of anti-Toxoplasma gondii HSP70 (TgHSP70) antibody cross-reactive to mouse HSP70 (mHSP70) was observed in the sera of BALB/c (a resistant strain) and C57BL/6 (B6; a susceptible strain) mice after peroral infection with T. gondii cysts of the Fukaya strain.
Hong Xin et al.
Infection and immunity, 74(7), 4310-4321 (2006-06-23)
We previously reported the enhanced resistance of monoclonal antibodies B6.1 (an immunoglobulin M [IgM]) and C3.1 (an IgG3) against experimental candidiasis. Both MAbs recognize the same fungal epitope. We have since found that a highly passaged B6.1 hybridoma (hp-B6.1) resulted
Valentina Agnolon et al.
Frontiers in immunology, 11, 586595-586595 (2020-12-01)
The humoral responses of Ebola virus (EBOV) survivors mainly target the surface glycoprotein GP, and anti-GP neutralizing antibodies have been associated with protection against EBOV infection. In order to elicit protective neutralizing antibodies through vaccination a native-like conformation of the