表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.5 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥17,300 |
1 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥29,200 |
5 x 1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥107,000 |
この商品について
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
952
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫グロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1は、マウスにおいて補体結合反応を調節します。ペルオキシダーゼ標識抗マウス IgG(全分子)抗体は、マウス IgG に特異的です。
Immunogen
精製マウス IgG
Application
HRP コンジュゲートヤギ抗マウス IgG を、二次抗体として 1:4000 の希釈率で使用し、トランスフェクションした HeLa 細胞ライセートのウェスタンブロット解析が実施されました。[1]
ペルオキシダーゼ標識抗マウス IgG(全分子)抗体は、イムノブロットでの使用に適しています(1:2000)。本製品は直接 ELISA 法にも使用できます:1:10,000。
Physical form
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水溶液(pH 7.4)。
Preparation Note
Wilson, M.B., and Nakane, P.K. (Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) ) によって示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
Disclaimer
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro 診断での利用、ex vivo もしくは in vivo での治療用途、またはヒトもしくは動物へのいかなる種類の消費もしくは応用にも使用できません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 |
| species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity mouse | species reactivity - |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2