安全性情報
SAB3700981
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥39,500
¥39,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥39,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥39,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rabbit
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Rabbit IgM and Rabbit Serum. No reaction was observed against Rabbit IgG.
免疫原
Rabbit IgM mu heavy chain
物性
Antibody format: Antiserum
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
SAB3700981-2ML:4548173916729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)