Merck
A3682
抗マウスIgG (Fab特異的)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
97
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
should not react with
human, rat
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, western blot: 1:80,000-160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫グロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgGおよびマウスIgGのFabフラグメントに特異的です。この抗体は、すべてのマウスIgGサブクラス(G1、G2a、G2b、G3)と反応し、マウスIgA、IgM、IgEとも反応します。さらさらに、この抗体複合体は、マウスIgGのFcフラグメントやヒトおよびラットのIgGとは反応性が見られません。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスは、IgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEという5つのクラスの免疫グロブリンを持っています。マウスIgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2bおよびIgG3に分類されます。
Immunogen
精製マウス IgG、Fabフラグメント
Application
脳膿瘍ホモジネート中のマウスIgGレベルが、検出抗体としてHRP結合ヤギ抗マウスFab特異的抗体を使用したELISAによって定量されています。
ヤギ抗マウス IgG(Fab特異性)HRPコンジュゲートは、フィブリノゲン結合タンパク質を検出するためのs.equi(ストレプトコッカス‐エクイ)細胞の細菌細胞のウエスタンブロット分析の二次抗体として使用されました。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、ウエスタンブロッティングに使用できます。本製品は、直接ELISA(1:40,000)および免疫組織化学(1:150、ホルマリン固定パラフィン包埋切片を使用)にも使用できます。
抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体ヤギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています。
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫組織化学的研究
  • ドットまたは免疫ブロッティング
Biochem/physiol Actions
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏反応に関与しています。IgG2aは細胞向性を示し、IgG2分子には補体系活性化能があります。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
Physical form
0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)、0.05% MIT含有
Preparation Note
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)に記載されている2段階グルタルアルデヒド法によって調製されました。
ヒトまたはラットサンプルによるバックグラウンドの染色を減らすためヒトIgG およびラット血清タンパク質で吸収しました。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A3682-1ML:4.548173185569E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)