表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥49,000 |
この商品について
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
28
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgA抗体は、粘膜免疫において不可欠な役割を果たし、免疫原/病原体と結合してそれらが粘膜に入らないように制限しています。 抗マウスIgA(α-鎖特異性)-ペルオキシダーゼ抗体は、腸液における分泌IgA(sIgA)を測定するために使用できます。また、直接ELISAにも使用できます。ヤギ抗マウスIgA(α-鎖特異的)ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgAと特異的に反応します。
Immunogen
精製マウスIgA
Application
ELISAは、HR結合ヤギ抗マウスIgGを二次抗体と用いて、希釈率1:10000で37度1時間のインキュベーションにおいて実施し、マウス糞抽出物におけるIgAレベルを検出しました。
抗マウスIgA(α-鎖特異性)-ペルオキシダーゼ抗体は、改変間接的DIBA(ドット免疫結合アッセイ)において使用できます。
Physical form
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
Preparation Note
Wilson, M.B.およびNakane, P.K.により報告された過ヨウ素酸法で作製しています(Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p 215 (1978))。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:15,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000 |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2