Merck
A4862
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ Bacillus sp.(バシラス属)由来
liquid
別名:
Termamyl® 300L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥20,500
250 ML
¥47,600
¥20,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥20,500
250 ML
¥47,600
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥20,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
Bacillus sp.
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
α-アミラーゼは、グリコシルヒドロラーゼファミリー13に属します。[1] A、BおよびCドメインから構成されます。ドメインAには、触媒残基として2つのアスパラギン酸とグルタミン酸があります。ドメインBには、Ca2+およびNa+の結合部位があります。[2]
アプリケーション
Bacillus属から得られたα-アミラーゼは、凍結乾燥した微細藻類サンプルの消化に使用されます。[3] また、海藻サンプル[4]およびMyrmecodia platytyreaのα-アミラーゼ阻害活性の評価にも使用されます 。[5]
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼは、多糖類であるデンプン、マルトオリゴ糖をα-d-(1,4)-グルコシド結合で加水分解し、α-アノマー生成物を生じます。[1] 食品、医薬品、繊維、紙などの産業で幅広く使用されます。[6]
単位の定義
1単位で、pH 6.9、20°Cにおいて、3分間でデンプンから1.0 mgのグルコースが遊離されます。
法的情報
製造:Novozymes Corp
Termamyl is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4862-250ML:
A4862-50ML:
A4862-VAR:
A4862-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improving the reversibility of thermal denaturation and catalytic efficiency of Bacillus licheniformis alpha-amylase through stabilizing a long loop in domain B
Li Z, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0173187-e0173187 (2017)
Microalgae Characterization for Consolidated and New Application in Human Food, Animal Feed and Nutraceuticals
Molino A, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(11), 2436-2436 (2018)
Crystal structure of Bacillus subtilis alpha-amylase in complex with acarbose
Kagawa M, et al.
Journal of Bacteriology, 185(23), 6981-6984 (2003)
Snezana Agatonovic-Kustrin et al.
Marine drugs, 17(3) (2019-03-06)
Marine organisms produce an array of biologically active natural products, many of which have unique structures that have not been found in terrestrial organisms. Hence, marine algae provide a unique source of bioactive compounds. The present study investigated 19 marine
High-performance thin-layer chromatography-direct bioautography as a method of choice for alpha-amylase and antioxidant activity evaluation in marine algae
Agatonovic-Kustrin S and Morton DW
Journal of Chromatography A, 1530, 197-203 (2017)
プロトコル
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
質問
  1. Can I dilute the alpha amylase (A4862) in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
    1 回答
    1. This product may be diluted further using ultrapure water. Please see the link below to review the enzymatic assay method for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase