スキップする
A7095
アミログルコシダーゼ from Aspergillus niger
≥260 U/mL, aqueous solution
別名:
AMG 300L, 1,4-α-D-グルカングルコヒドロラーゼ, エキソ-1,4-α-グルコシダーゼ, グルコアミラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥24,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥260 U/mL
Biological source:
Aspergillus niger
¥24,000
出荷予測2026年6月01日詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥260 U/mL
density
~1.2 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
General description
グルコースによって安定化されます。
アミログルコシダーゼは、アスペルギルス属(Aspergillus)のいくつかの種が産生するジサッカリダーゼ−型アルファ-グルコシダーゼです。アミログルコシダーゼを固定化すると安定性が向上することが知られています。
Application
黒麹菌(Aspergillus niger)由来のアミログルコシダーゼは、in vitro消化に使用されています。キノアおよびアマランスからの、不溶性および可溶性食物繊維の単離に使用されています。
Biochem/physiol Actions
黒麹菌(Aspergillus niger)由来のアミログルコシダーゼは、オリゴ糖のα-D-(1-4)、α-D-(1-6)、およびα-D-(1-3)グルコシド結合を加水分解する能力を有しています。[1]アミログルコシダーゼは、デンプンをデキストリンとグルコースに変換する細胞外酵素です。この酵素は、デンプン加工産業において、コーンシロップからD-グルコースを商業生産するために使用されます。[2]
Other Notes
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
Legal Information
Novozyme社の製品です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A160210115A9913
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
-
biological source
Aspergillus niger
specific activity
≥260 U/mL
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
~70 U/mg
specific activity
-
form
aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
~1.2 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Was the enzymatic activity determined by Starch/glucose oxidase-peroxidase method?
    1 回答
    1. The enzymatic activity of this material is determined using a soluble starch substrate coupled with hexokinase/Glucose-6-phosphate dehydrogenase coupled enzyme system.
      役に立ちましたか?
  2. Can I dilute the amyloglucosidase enzyme (A7095) in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
    1 回答
    1. Unfortunately, the formulation of this solution is considered proprietary. There is no information regarding further dilutions, however the optimum pH is 4.5. Any aqueous diluent should be in this approximate range. See the table below to review the pH on enzyme activity.
      役に立ちましたか?
  3. What is the optimum temperature of this enzyme?
    1 回答
    1. The optimal temperature is 70 - 75 °C
      役に立ちましたか?
  4. Could you please provide the source of the A7095 and the molecular weight of the enzyme? and is this a pure enzyme?
    1 回答
    1. The source of this product can be found on the lot specific Certificate of Origin. This product is from species ASPERGILLUS NIGER. Please access a Certificate of Origin in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Origin':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7095#product-documentation
      Amyloglucosidase from A. niger exists as two isoforms with molecular weights of 69,810 kDa and 89,130 kDa, as determined by SDS-PAGE. See: Starch, 34, 346 (1982). The units/mL is determined per batch as reported in Certificate of Analysis. The purity is not part of product specification and is not determined.