スキップする
A3306
α-アミラーゼ, 熱安定型
greener alternative
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
別名:
α-アミラーゼ Bacillus licheniformis由来, Heat-Stable Alpha-Amylase, Heat-stable enzyme, 1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥24,600
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-560-9
NACRES:
NA.32
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
20000—60000 U/mL
Biological source:
bacterial (Bacillus sp.)
¥24,600
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
Quality Segment
form
solution
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
20000—60000 U/mL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
food and beverages
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
α細胞外酵素であるα-アミラーゼは、動物、植物、特にさまざまなバシラス属菌などの微生物など、多数の天然源に含まれています。[1]αα-アミラーゼは、耐熱アルカリ性酵素としてよく知られています。[2]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デンプン・エタノール研究に使用したとき、「エネルギー効率」および「廃棄物削減効果」が強化されるように改善されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
α-アミラーゼ(1,4-α-d-glucan glucohydrolase)は、エンド型グルカナーゼです。本酵素は、グリコシドヒドロラーゼファミリー13(GH13)に属しています。Bacillus licheniformisNCIB6346由来のα-アミラーゼは、pH 6.2、85℃で60分間置いた後、活性の>98%を維持できます。
Application
αα-アミラーゼ(熱安定型)は、次の用途で使用されています:
  • 妊娠中のメスブタの生殖能力に対する食物繊維の効果を調べるための実験デザインにおける動物飼料の一部として[3]
  • 人工腸液(SSIF)の調製ならびにアヒルにおけるさまざまな飼料についての内在性腸液(ESIF)との比較によるin vitro 消化性の検証のためのサプリメントとして[3]
  • ラズベリー食物繊維を用いる in vitro腸内消化の実施
Biochem/physiol Actions
αα-アミラーゼは、α-(1→6)結合を加水分解せずに、3つ以上のa-(1→4)結合D-グルコース単位を持つ多糖のa-(1→4)グルカン結合を加水分解することで、デンプンを糖に分解します。その結果、マルトース、グルコース、アルファ限界デキストリンなどのオリゴ糖が形成されます。[1]
α-アミラーゼは、主にでんぷんの糖化および液化に関連するプロセスで利用され、多くの場合は高温条件を必要とします。これらの酵素は、食品、発酵、繊維、紙、界面活性剤、および製薬産業などの分野にわたって幅広く産業利用されています。加工食品産業において、アミラーゼは、ベーキング、醸造、消化剤調製、ケーキ製造、果汁加工、および水飴製造において重要な役割を果たしています。発酵性化合物を生成する役割とは別に、α-アミラーゼは、製パンにおける老化防止作用に寄与し、ベイク製品の柔らかさを保持させ、それによってこれらの製品の保存期間を延長します。
Other Notes
R&Dでの使用に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、安全データシートを参照してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3403A4582A4862
specific activity
20000—60000 U/mL
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus sp.
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
suitability
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
form
solution
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. Good afternoon, Can I ask the enzyme activity for the alpha amylase which coded by A3306?Because there is no mentioned in the website.
    1 回答
    1. Product activity is reported in batch-specific Certificate of Analysis. Below is a link to a sample COfA.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-VAR0000329568.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Can the powdered A1031 α-Amylase enzyme from human saliva be dissolved into a water solution, aliquoted, frozen, and thawed for use?
    1 回答
    1. It is unlikely that alpha amylase can be dissolved in water and frozen for long-term storage. There is no information available for product A1031 that suggests the enzyme is stable when dissolved in water and frozen at -20°C.
      役に立ちましたか?
  3. I need to know the concentration of a-amylase A3306, how many units per one ml?
    1 回答
    1. The activity of this product is reported on a lot specific basis and is reported in the Certificate of Analysis. The activity specification range is 20,000 - 60,000 Un/mL. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-BULKSLCN4587.pdf