Merck
10065
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ from Aspergillus oryzae
powder, ~30 U/mg
別名:
1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,950
50 G
¥27,160
¥7,950
単価¥10,600割引25%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,950
50 G
¥27,160
About This Item
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
¥7,950
単価¥10,600割引25%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
比活性
~30 U/mg
分子量
Mr ~51000
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微生物アミラーゼは細胞外酵素であり、パン、マルトースシロップ、ならびに醤油の発酵など、いくつかの産業用途に使用されています。Aspergillus oryzae(ニホンコウジカビ)から単離されたα-アミラーゼは、分子量が51 kDa(沈殿および拡散)および49 kDa(ゲルろ過)であることが判明しています。[1]
アプリケーション
α-アミラーゼは、以下の用途に使用されています:
  • セルラーゼ活性をスクリーニングするための寒天平板ベースとカルボキシメチルセルロースベースのクリアリングアッセイにおけるコントロール酵素として[2]
  • 冷凍生地の小麦デンプンの役割を探索するためのデンプンの加水分解に[3]
  • Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)バイオフィルムを阻害するために[4]
生物化学的/生理学的作用
Aspergillus oryzae(ニホンコウジカビ)α-アミラーゼ(Ao α-アミラーゼ)酵素は、溶性デンプンおよび関連基質のα-1,4-グリコシド結合の加水分解を触媒します。これらの基質は分解され、短いオリゴ糖とα-限界デキストリンが遊離します。[5]
単位の定義
1 unitは、デンプン[acc. to Zulkowsky](製品番号85642)を基質として、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのマルトースを遊離させる酵素量に相当します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
食物中の脂肪の測定に利用されます[6]。グリコシド結合の(選択的な)加水分解/縮合に用いられます[7]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10065-VAR:
10065-50G:
10065-10G:
10065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han Tao et al.
Food chemistry, 190, 588-593 (2015-07-28)
The wheat dough was subjected to freezing/thawing treatment for 0, 3, 7, and 10 cycles and fractionated into non-gluten proteins and starch. High-performance liquid chromatography revealed changes in molecular mass distribution occurred for the extracted non-gluten proteins. As for the
Han Tao et al.
Food chemistry, 265, 18-22 (2018-06-10)
Properties of starches isolated from soft and hard wheat dough after freezing/thawing (F/T) treatment were investigated. Significance of results was observed between isolated hard wheat starch (HWS) and soft wheat starch (SWS), but both cultivars showed an increase in the
C E Daugherty et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 66(4), 927-932 (1983-07-01)
A chloroform-methanol extraction method (complete extraction of fat in 3 min) for determining fat in processed and prepared foods has been studied collaboratively. Fourteen collaborators reported single replicate fat results on 7 samples representative of various food types and 2
Mamadou Abdoulaye Konaré et al.
Plants (Basel, Switzerland), 12(2) (2023-01-22)
Currently, microencapsulation has become a viable method of nutrient delivery for the food industry. This work microencapsulated the bioactive compounds extracted from two neglected species (Balanites aegyptiaca and Ziziphus mauritiana) by freeze-drying. A combination of wall materials (whey protein and
S Wirsel et al.
Molecular microbiology, 3(1), 3-14 (1989-01-01)
We have cloned three genes (amy1, amy2 and amy3) encoding alpha-amylase in the filamentous fungus Aspergillus oryzae. The established overall sequences have a very high degree of homology, showing divergences mainly in the 3'-untranslated regions. The positions and the sequences